CAS RN 1262393-01-0
CAS RN 1262393-01-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
3-Methyl-1-(2-(1-piperidinyl)phenyl)butylaminadipat (1:3), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
3-Methyl-1-(2-(1-piperidinyl)phenyl)butylaminadipat (1:3), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
3-Methyl-1-(2-(1-piperidinyl)phenyl)butylaminadipat (1:3), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.