CAS RN 126617-54-7
CAS RN 126617-54-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
∆2-Cefetamet Pivoxil (enthält 20 % Cefetamet Pivoxil), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
∆2-Cefetamet Pivoxil (enthält 20 % Cefetamet Pivoxil), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.