CAS RN 1271738-74-9
CAS RN 1271738-74-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-[3-[(Hydroxyimino)methyl]-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-Thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
CAS: 1271738-74-9 Summenformel: C18H22N2O4S Molekulargewicht (g/mol): 362.44 Synonym: Febuxostat Impurity 6 IUPAC-Name: ethyl 2-[3-[(E)-hydroxyiminomethyl]-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate SMILES: CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OCC(C)C)c(\C=N\O)c2