CAS RN 129720-95-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
5-Aminolevulinsäure-3-13C Hydrochlorid, TRC
CAS: 129720-95-2 Summenformel: C413CH9NO3•HCl Molekulargewicht (g/mol): 132.123646 Synonym: 5-Amino-4-oxopentanoic Acid-13C,Hydrochloride,δ-Aminolevulinic-13C Acid Hydrochloride,Aminolevulinic-13C Acid Hydrochloride,5-ALA HCl-13C,Levulan-13C; IUPAC-Name: 5-Amino-4-oxo(313C)pentansäure; Hydrochlorid SMILES: NCC([13CH2]CC(O)=O)=O.Cl