CAS RN 1297537-33-7
CAS RN 1297537-33-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
ORM-15341, TRC
CAS: 1297537-33-7 Summenformel: C19H17ClN6O2 Molekulargewicht (g/mol): 396.83 Synonym: ORM-15341,(S)-5-Acetyl-N-(1-(3-(3-chloro-4-cyanophenyl)-1H-pyrazol-1-yl)propan-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide IUPAC-Name: 5-acetyl-N-[(2S)-1-[3-(3-chloro-4-cyanophenyl)pyrazol-1-yl]propan-2-yl]-1H-pyrazole-3-carboxamide SMILES: C[C@@H](Cn1ccc(n1)c2ccc(C#N)c(Cl)c2)NC(=O)c3cc([nH]n3)C(=O)C