CAS RN 1300-72-7
IUPAC Name:
sodium 3,4-dimethylbenzene-1-sulfonate
Synonyme:
sodium xylenesulfonate sodium xylene sulfonate
Molekulargewicht (g/mol):
208.21
Summenformel:
C8H9NaO3S
InChi Key:
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Na+].CC1=CC=C(C=C1C)S([O-])(=O)=O
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Natrium-Xylolsulfonsäuresalz, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Natrium-Xylolsulfonsäuresalz, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Natrium-Xylolsulfonsäuresalz, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.