accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOHOOCH3OH

CAS RN 131-54-4

IUPAC Name: 2-(2-hydroxy-4-methoxybenzoyl)-5-methoxyphenol
Synonyme: benzophenone-6
Molekulargewicht (g/mol): 274.27
Summenformel: C15H14O5
InChi Key: SODJJEXAWOSSON-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C(=O)C2=CC=C(OC)C=C2O)C(O)=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern