CAS RN 13190-97-1
CAS RN 13190-97-1
IUPAC Name:
(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35-nonamethylhexatriaconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonaen-1-ol
Synonyme:
solanesol
Molekulargewicht (g/mol):
631.09
Summenformel:
C45H74O
InChi Key:
AFPLNGZPBSKHHQ-MEGGAXOGSA-N
SMILES:
CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
Solanesol (~90%), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Solanesol (~90%), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.