accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 132335-44-5

IUPAC Name: 3-(dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
Synonyme: 3-(dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol): 185.29
Summenformel: C9H15NOS
InChi Key: XWCNSHMHUZCRLN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CN(C)CCC(O)C1=CC=CS1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern