CAS RN 1323966-44-4
IUPAC Name:
1-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)ethan-1-one
Synonyme:
1-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)ethanone
Molekulargewicht (g/mol):
202.61
Summenformel:
C9H8ClFO2
InChi Key:
SSQUECJMKSQDHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=C(Cl)C=CC(C(C)=O)=C1F
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4'-Chlor-2'-Fluor-3'-methoxyacetophenon, 97 %
CAS: 1323966-44-4 Summenformel: C9H8ClFO2 Molekulargewicht (g/mol): 202.61 MDL-Nummer: MFCD19687210 InChI-Schlüssel: SSQUECJMKSQDHG-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4'-chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone,1-4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl ethanone PubChem CID: 66523544 IUPAC-Name: 1-(4-Chlor-2-Fluor-3-Methoxyphenyl)ethanon SMILES: COC1=C(Cl)C=CC(C(C)=O)=C1F