accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 13288-70-5

CH3H3CHOSOOCH3OHCH3

CAS RN 13288-70-5

IUPAC Name: 4-(4-hydroxy-3,5-dimethylbenzenesulfonyl)-2,6-dimethylphenol
Synonyme: 4-(4-hydroxy-3,5-dimethylbenzenesulfonyl)-2,6-dimethylphenol
Molekulargewicht (g/mol): 306.38
Summenformel: C16H18O4S
InChi Key: SUCTVKDVODFXFX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(=CC(C)=C1O)S(=O)(=O)C1=CC(C)=C(O)C(C)=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern