accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 134-32-7

NH2

CAS RN 134-32-7

IUPAC Name: naphthalen-1-amine
Synonyme: α naphthylamine α-naftylamin α-naftalamin naphthalidam 1-aminonaftalen 1-naftylamin alfa-naftyloamina alfanaftilamina C.I. azoic diazo component 114 fast garnet base B
Molekulargewicht (g/mol): 143.19
Summenformel: C10H9N
InChi Key: RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern