CAS RN 13401-38-2
CAS RN 13401-38-2
IUPAC Name:
7-methyl-1,2,3,4-tetrahydropteridine-2,4-dione
Synonyme:
7-methyl-1,3-dihydropteridine-2,4-dione
Molekulargewicht (g/mol):
178.15
Summenformel:
C7H6N4O2
InChi Key:
WIXGFZWEUAUYGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CN=C2C(=O)NC(=O)NC2=N1