CAS RN 1346598-07-9
CAS RN 1346598-07-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
rac Clopidogrel-d8 Hydrogen Sulfate (Major), TRC
CAS: 1346598-07-9 Summenformel: C16H8D8ClNO2S •H2SO4 Molekulargewicht (g/mol): 329.879808 Synonym: α-(2-Chlorophenyl-d4)-6,7-dihydro-thieno-d-[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic Acid Methyl-d3 Ester Sulfate,(+/-)-Clopidogrel-d8 Bisulfate IUPAC-Name: sulfuric acid;trideuteriomethyl 2-(2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate SMILES: [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(N2CCc3sccc3C2)C(=O)OC([2H])([2H])[2H])c(Cl)c1[2H].OS(=O)(=O)O