CAS RN 1346603-50-6
CAS RN 1346603-50-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Nefopam-d3 N-Oxide, TRC
CAS: 1346603-50-6 Summenformel: C17H16D3NO2 Molekulargewicht (g/mol): 272.36 Synonym: 3,4,5,6-Tetrahydro-5-(methyl-d3)-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine 5-Oxide IUPAC-Name: 5-oxido-1-phenyl-5-(trideuteriomethyl)-1,3,4,6-tetrahydro-2,5-benzoxazocin-5-ium SMILES: [2H]C([2H])([2H])N1(=O)CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1