CAS RN 136346-25-3
CAS RN 136346-25-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
N-[[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]-L-gamma-glutamyl-L-cysteinylglycin Bimol. (2-2')-Disulfid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
N-[[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]-L-Gamma-glutamyl-L-cysteinylglycin Bimol. (2-2')-Disulfid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
N-[[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]-L-Gamma-glutamyl-L-cysteinylglycin Bimol. (2-2')-Disulfid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.