CAS RN 138113-07-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
7-Methoxy-1-naphthaleneacetamide, TRC
CAS: 138113-07-2 Summenformel: C13 H13 N O2 Molekulargewicht (g/mol): 215.25 Synonym: Agomelatine Impurity B IUPAC-Name: 2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)acetamide SMILES: COc1ccc2cccc(CC(=O)N)c2c1