CAS RN 1383814-64-9
CAS RN 1383814-64-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
(2S,5R)-6-Hydroxy-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(2S,5R)-6-Hydroxy-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
(2S,5R)-6-Hydroxy-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.