CAS RN 138937-28-7
CAS RN 138937-28-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
5,6-Dihydroxyindoline Hydrobromide, TRC
CAS: 138937-28-7 Summenformel: C8H9NO2 . HBr Molekulargewicht (g/mol): 232.07 Synonym: 1H-Indole-5,6-diol, 2,3-dihydro-, hydrobromide (1:1) (ACI),1H-Indole-5,6-diol, 2,3-dihydro-, hydrobromide (9CI),5,6-Dihydroxyindoline hydrobromide,5,6-Dihydroxy-2,3-dihydro-1H-indolium bromide,2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol hydrobromide SMILES: Br.Oc1cc2CCNc2cc1O