CAS RN 1414348-52-9
CAS RN 1414348-52-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
D-Serine-2,3,3-d3, TRC
CAS: 1414348-52-9 Summenformel: C3H4D3NO3 Molekulargewicht (g/mol): 108.11 Synonym: D-Serine-2,3,3-d3 (ACI),(2R)-2-Amino-3-hydroxypropanoic-2,3,3-d3 acid,D-Serine-2,3,3-D3 SMILES: OC([2H])([2H])[C@](N)([2H])C(O)=O