missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Serine-2,3,3-d3, TRC

Artikelnummer. 30424881
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30424881 10 mg
30413600 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30424881 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS27097710MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1414348-52-9
Summenformel C3H4D3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 108.11
Synonym D-Serine-2,3,3-d3 (ACI), (2R)-2-Amino-3-hydroxypropanoic-2,3,3-d3 acid, D-Serine-2,3,3-D3
SMILES OC([2H])([2H])[C@](N)([2H])C(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D-Serine-2,3,3-d3
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1/i1D2,2D
Menge 10 mg
Formelmasse 108.0614
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.