accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONO

CAS RN 14188-94-4

IUPAC Name: 3-acetylpyridin-1-ium-1-olate
Synonyme: 3-acetylpyridin-1-ium-1-olate
Molekulargewicht (g/mol): 137.14
Summenformel: C7H7NO2
InChi Key: AZFMFGIMDGBJRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC=C[N+]([O-])=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern