accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHNOONNNHOOHOH

CAS RN 142072-12-6

IUPAC Name: N-[2-(2-azidoethoxy)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
Synonyme: N-[2-(2-azidoethoxy)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
Molekulargewicht (g/mol): 290.28
Summenformel: C10H18N4O6
InChi Key: DHQJPCIPZHPDSL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OCCN=[N+]=[N-]
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern