CAS RN 142926-10-1
CAS RN 142926-10-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Deacetyl-O-demethyl Diltiazem Hydrobromide, TRC
CAS: 142926-10-1 Summenformel: C19H23BrN2O3S Molekulargewicht (g/mol): 439.37 Synonym: (2S,3S)-5-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrobromide,Deacetyl-O-demethyl-d-diltiazem Hydrobromide,Deacetyl-O-demethyldiltiazem Hydrobromide IUPAC-Name: (2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-3-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4-one;hydrobromide SMILES: Br.CN(C)CCN1C(=O)[C@H](O)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(O)cc3