CAS RN 14299-53-7
CAS RN 14299-53-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2,4,5-Trichlorophenylethanediol, TRC
CAS: 14299-53-7 Summenformel: C8 H7 Cl3 O2 Molekulargewicht (g/mol): 241.5 Synonym: 1-(2,4,5-Trichlorophenyl)-1,2-ethanediol,2,4,5-Trichlorophenylethanediol IUPAC-Name: 1-(2,4,5-trichlorophenyl)ethane-1,2-diol SMILES: OCC(O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl