CAS RN 143399-99-9
CAS RN 143399-99-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
[1,1'-Biphenyl]-4-carbonsäure (3aR,4S,5R,6aS)-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)methyl)hexahydro-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl-Ester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
[1,1'-Biphenyl]-4-carbonsäure (3aR,4S,5R,6aS)-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)methyl)hexahydro-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl-Ester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.