CAS RN 143724-70-3
CAS RN 143724-70-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
5-O-(3-Methyl-2-butenyl) Kaempferol-Tri-O-methoxymethylether, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
5-O-(3-Methyl-2-butenyl) Kaempferol-Tri-O-methoxymethylether, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
5-O-(3-Methyl-2-butenyl) Kaempferol-Tri-O-methoxymethylether, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.