CAS RN 144084-01-5
CAS RN 144084-01-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
1-O-Acetyl-2,3,5-Tri-op-chlorbenzoyl-β-D-ribofuranosid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1-O-Acetyl-2,3,5-Tri-op-chlorbenzoyl-β-D-ribofuranosid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
1-O-Acetyl-2,3,5-Tri-op-chlorbenzoyl-β-D-ribofuranosid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.