accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHPOHOHONHHN

CAS RN 14538-56-8

IUPAC Name: phosphoric acid; piperazine
Synonyme: phosphoric acid; piperazine
Molekulargewicht (g/mol): 184.13
Summenformel: C4H13N2O4P
InChi Key: NQQWFVUVBGSGQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OP(O)(O)=O.C1CNCCN1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern