accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1455-05-6

ClOPOClCl

CAS RN 1455-05-6

IUPAC Name: 2-chloroethyl chlorophosphonochloridate
Synonyme: 2-chloroethyl chlorophosphonochloridate
Molekulargewicht (g/mol): 197.38
Summenformel: C2H4Cl3O2P
InChi Key: YRTAUZXAHQPFJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCCOP(Cl)(Cl)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern