CAS RN 1460227-29-5
CAS RN 1460227-29-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-[(2,4-Dichlor-5-methoxyphenyl)amino]-7-hydroxy-6-methoxy-3-chinolincarbonitril, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.