CAS RN 14786-82-4
CAS RN 14786-82-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Methoxy-3-methylphenol, TRC
CAS: 14786-82-4 Summenformel: C8H10O2 Molekulargewicht (g/mol): 138.16 IUPAC-Name: 4-methoxy-3-methylphenol SMILES: COc1ccc(O)cc1C