CAS RN 150613-50-6
CAS RN 150613-50-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-Chloromethyl-3H-benzoimidazole-5-carbonitrile, TRC
CAS: 150613-50-6 Summenformel: C9H6N3Cl Molekulargewicht (g/mol): 191.61 IUPAC-Name: 2-(chloromethyl)-3H-benzimidazole-5-carbonitrile SMILES: ClCc1nc2ccc(cc2[nH]1)C#N