CAS RN 15186-48-8
IUPAC Name:
(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde
Synonyme:
(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde
Molekulargewicht (g/mol):
130.14
Summenformel:
C6H10O3
InChi Key:
YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N
SMILES:
CC1(C)OC[C@@H](O1)C=O
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
2,3-O-Isopropyliden-D-glyceraldehyd, 50 % w/w in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15186-48-8 Summenformel: C6H10O3 Molekulargewicht (g/mol): 130.143 MDL-Nummer: MFCD00269682 InChI-Schlüssel: YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N Synonym: r-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde,4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde,r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde,r-+-glyceraldehyde acetonide,1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, r,acetone d-glyceraldehyde,+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde,1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, 4r,4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-carbaldehyd,pubchem5767 PubChem CID: 259712 IUPAC-Name: (4R)-2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan-4-Carbaldehyd SMILES: CC1(OCC(O1)C=O)C