accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 15290-77-4

IUPAC Name: 1,1,2,2,3,3,4-heptafluorocyclopentane
Synonyme: 1,1,2,2,3,3,4-heptafluorocyclopentane
Molekulargewicht (g/mol): 196.07
Summenformel: C5H3F7
InChi Key: IDBYQQQHBYGLEQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: FC1CC(F)(F)C(F)(F)C1(F)F

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern