CAS RN 153407-40-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
[2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]carbaminsäure-1,1-Dimethylethylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
[2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]carbaminsäure-1,1-Dimethylethylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
[2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]carbaminsäure-1,1-Dimethylethylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.