accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOFBr

CAS RN 1537-52-6

IUPAC Name: methyl 2-bromo-3-fluoropropanoate
Synonyme: methyl 2-bromo-3-fluoropropanoate
Molekulargewicht (g/mol): 184.99
Summenformel: C4H6BrFO2
InChi Key: BXTYDNLOFHBZFS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)C(Br)CF
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern