CAS RN 15375-56-1
CAS RN 15375-56-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
α-Methyl-phenothiazin-10-ethanal, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Alpha-Methyl-phenothiazin-10-ethanal, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Alpha-Methyl-phenothiazin-10-ethanal, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.