CAS RN 1537890-72-4
CAS RN 1537890-72-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Methyl-2-(Brommethyl)-3-(tert-butoxycarbonylamino)benzoat, Mikromol
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.