accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1539-42-0

NHNN

CAS RN 1539-42-0

IUPAC Name: bis[(pyridin-2-yl)methyl]amine
Synonyme: dipicolylamine
Molekulargewicht (g/mol): 199.26
Summenformel: C12H13N3
InChi Key: KXZQYLBVMZGIKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C(NCC1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern