accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHONH

CAS RN 15450-76-7

IUPAC Name: 8-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one
Synonyme: 8-hydroxyquinolin-2(1H)-one
Molekulargewicht (g/mol): 161.16
Summenformel: C9H7NO2
InChi Key: ZXZKYYHTWHJHFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C2NC(=O)C=CC2=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern