CAS RN 155405-80-4
IUPAC Name:
methyl 4-(2-{2-amino-4-oxo-1H,4H,7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl}ethyl)benzoate
Synonyme:
methyl 4-(2-{2-amino-4-oxo-1H,7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl}ethyl)benzoate
Molekulargewicht (g/mol):
312.33
Summenformel:
C16H16N4O3
InChi Key:
GDEKSBCRJKAARB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(=O)C1=CC=C(CCC2=CNC3=C2C(=O)N=C(N)N3)C=C1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Pemetrexed-Säuremethylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Pemetrexed-Säuremethylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Methyl-4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoat, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.