CAS RN 156458-94-5
CAS RN 156458-94-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
(5E)-5-(3-Brompropyliden)-5,11-dihydro-10H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(5E)-5-(3-Brompropyliden)-5,11-dihydro-10H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
(5E)-5-(3-Brompropyliden)-5,11-dihydro-10H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.