CAS RN 1572-99-2
CAS RN 1572-99-2
IUPAC Name:
ethyl 2-cyano-2-methylacetate
Synonyme:
ethyl 2-cyanopropionate
Molekulargewicht (g/mol):
127.14
Summenformel:
C6H9NO2
InChi Key:
MIHRVXYXORIINI-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCOC(=O)C(C)C#N
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Ethyl-2-cyanopropanoat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.