accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 157647-02-4

IUPAC Name: 6-chloro-2,3-difluorobenzonitrile
Synonyme: 6-chloro-2,3-difluorobenzonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 173.55
Summenformel: C7H2ClF2N
InChi Key: WKQOTAVCQBOWLA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(F)C(C#N)=C(Cl)C=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern