CAS RN 1628047-84-6
CAS RN 1628047-84-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
tert-Butyl-4-brom-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
tert-Butyl-4-brom-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
tert-Butyl-4-brom-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.