accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1658-08-8

IUPAC Name: 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroacridine
Synonyme: 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroacridine
Molekulargewicht (g/mol): 187.29
Summenformel: C13H17N
InChi Key: LLCXJIQXTXEQID-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CCC2=NC3=C(CCCC3)C=C2C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern