accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOH3C

CAS RN 16930-95-3

IUPAC Name: ethyl hept-2-ynoate
Synonyme: ethyl hept-2-ynoate
Molekulargewicht (g/mol): 154.21
Summenformel: C9H14O2
InChi Key: GDCQMGYMFGPMCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCC#CC(=O)OCC
Siedepunkt 
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern