accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1700-37-4

IUPAC Name: 3-(benzyloxy)benzaldehyde
Synonyme: 3-(benzyloxy)benzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 212.25
Summenformel: C14H12O2
InChi Key: JAICGBJIBWDEIZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (5)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (4)
Menge 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (3)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)