CAS RN 173282-60-5
IUPAC Name:
6-(morpholin-4-yl)pyridine-3-carbaldehyde
Synonyme:
6-(morpholin-4-yl)pyridine-3-carbaldehyde
Molekulargewicht (g/mol):
192.22
Summenformel:
C10H12N2O2
InChi Key:
VZEANTSDLFVWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=CC1=CN=C(C=C1)N1CCOCC1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
6-Morpholin-4-yl-Pyridin-3-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 173282-60-5 Summenformel: C10H12N2O2 Molekulargewicht (g/mol): 192.22 MDL-Nummer: MFCD03659703 InChI-Schlüssel: VZEANTSDLFVWCK-UHFFFAOYSA-N Synonym: 6-morpholinonicotinaldehyde,6-morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyde,6-morpholin-4-ylnicotinaldehyde,6-morpholin-4-yl pyridine-3-carbaldehyde,6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxaldehyde,6-morpholinylpyridine-3-carboxaldehyde,6-morpholin-4-yl nicotinaldehyde,6-morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyd,6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxaldehyde,3-pyridinecarboxaldehyde,6-4-morpholinyl PubChem CID: 2776463 SMILES: O=CC1=CN=C(C=C1)N1CCOCC1